Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
<10 mmHg ( 25 °C)
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
InChI key
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-chlorethyl)phosphat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
449.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
232 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
115-96-8
115-96-8
115-96-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?