Fortfahren mit
08011
(R)-2-Vinyl-oxiran
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-3,4-Epoxy-1-buten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5238465
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in pentane(lit.)
refractive index
n20/D 1.417
bp
66 °C (lit.)
density
0.870 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-3-5-4/h2,4H,1,3H2/t4-/m1/s1
InChI key
GXBYFVGCMPJVJX-SCSAIBSYSA-N
Other Notes
Wird benutzt zur generierung von stereodiversen Grundgerüsten in der Bibliotheksynthese
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-50 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)