Fortfahren mit
08354
Methyltrioctylammonium-thiosalicylat
≥95% (C)
Synonym(e):
Methyltrioctylammonium-2-mercaptobenzoat, Trioctylmethylammonium-thiosalicylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H59NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.88
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Quality Segment
assay
≥95% (C)
impurities
≤2% water
mp
<10 °C
functional group
amine
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1S.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C7H6O2S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h5-25H2,1-4H3;1-4,10H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChI key
NJOSLBYBLJVAMY-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Ionische Flüssigkeit mit der Fähigkeit Schwermetalle (Pb, Cu, Cd) zu extrahieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)