Fortfahren mit
08419
2-Amino-6-methyl-benzonitril
≥97.0%
Synonym(e):
6-Amino-o-tolunitril
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2082175
Assay:
≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
mp
127-132 °C
functional group
nitrile
SMILES string
Cc1cccc(N)c1C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-3-2-4-8(10)7(6)5-9/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
PKOMYWHVCYHAHW-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
kann sich beim Lagern braun verfärben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)