Fortfahren mit
08490
2-Amino-5-methyl-hexan
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1,4-Dimethyl-pentylamin, 5-Methyl-2-hexylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-941-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731716
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.416
bp
128-129 °C (lit.)
density
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H](C)CCC(C)C
InChI
1S/C7H17N/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
InChI key
IZCBXLKODYZSDJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)