Fortfahren mit
08552
3-Methylcrotonaldehyd
analytical standard
Synonym(e):
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyd, 3-Methyl-2-butenal, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-527-6
Beilstein/REAXYS Number:
1734740
MDL number:
eCl@ss:
32150211
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.462
bp
133-135 °C (lit.)
density
0.878 g/mL at 20 °C, 0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChI key
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylcrotonaldehyd
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-86-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)