Fortfahren mit
09207
cis-1,3-Pentadien
analytical standard
Synonym(e):
cis-1-Methyl-1,3-butadien, cis-Piperylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 399,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-401-0
Beilstein/REAXYS Number:
1523658
MDL number:
€ 399,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
6.58 psi ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.437 (lit.)
bp
44 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
density
0.694 g/mL at 20 °C, 0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C/C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4-
InChI key
PMJHHCWVYXUKFD-PLNGDYQASA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
524351254032525
Benzol analytical standard
Supelco
12540
Benzol
description
analytical standard
description
≥99.0%
description
analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
mp
−141 °C (lit.)
mp
-
mp
5.5 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.437 (lit.), n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415
refractive index
n20/D 1.501
refractive index
-
density
0.691 g/mL at 25 °C (lit.), 0.694 g/mL at 20 °C
density
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)