Merck
09362
Sulfathiazol
purum, ≥98.0% (N)
Synonym(e):
2-Sulfanilamidothiazol, 4-Amino-N-(2-thiazolyl)-benzolsulfonamid, N1-(2-Thiazolyl)-sulfanilamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.32
EC Number:
200-771-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
226178
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (N)
mp
200-202 °C (lit.), 201-204 °C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI key
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfathiazol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)