Fortfahren mit
164992
Natriummethoxid
reagent grade, 95%, powder
Synonym(e):
Natriummethylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-699-5
Beilstein/REAXYS Number:
3592982
MDL number:
Assay:
95%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
1.1 (vs air)
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
powder
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
36 %
SMILES string
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium methoxide is a sodium alkoxide. Its reaction with unactivated aryl bromides in the presence of copper catalyst under various reaction conditions has been studied. It reacts with aryl halides in the presence of a palladium catalyst in DMF to afford arenes.
Application
Sodium methoxide has been used in the preparation of 5-(3-azidopropyl) uridine. It may be used in the synthesis of methyl 2-cyano-lup-3-hydroxy-2-en-28-oate (CN-BA), a 2-cyano derivative of betulinic acid (BA).
Sodium methoxide may be used as an alkali catalyst for the production of fatty acid methyl esters (biodiesel) from vegetable oils via transesterification.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
40306715625692446
description
reagent grade, 95%, powder
description
ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
description
25 wt. % in methanol
description
derivatization grade (GC derivatization), 0.5 M
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
95%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
derivatization grade (GC derivatization)
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
96 mmHg ( 25 °C), 50 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
expl. lim.
36 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
Signalwort
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
124-41-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf