Merck
17618
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan
purum, ≥95.5% (GC)
Synonym(e):
Bromacetaldehyd-ethylenacetal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.00
EC Number:
224-443-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
103309
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥95.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.482
bp
80-82 °C/27 mmHg (lit.)
density
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
InChI key
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane was used in the synthesis of 1,4-benzoxazepine (BZO) derivatives. It was also used in the preparation of Grignard reagent.
Other Notes
Useful synthon for the preparation of α,β-unsaturated aldehydes; Synthon, for the preparation of 1,4-dialdehyde monoacetals
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J.F. Borgne, et al. et al.
Tetrahedron Letters, 1379-1379 (1976)
T.M. Cresp et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 39-39 (1974)
Schmeichel M and Redlich H.
Synthesis, 1996(08), 1002-1006 (1996)
K Kamei et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(4), 595-598 (2001-03-07)
A series of new 3-substituted-4-(4-aminobutyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one derivatives (1-5) which showed a very high affinity for 5-HT1A receptor with good selectivity over dopamine D2 receptor was synthesized. Among these compounds, 3-chloro-4-[4-[4-(2-pyridinyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl]butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one (5: SUN N4057) exhibited remarkable neuroprotective activity in a transient middle