Fortfahren mit
17992
Dispersionsblau 35
suitable for microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
suitability
suitable for microscopy
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
InChI
1S/C20H14N2O5/c21-11-5-6-12(24)15-14(11)19(26)16-13(25)7-10(18(22)17(16)20(15)27)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-7,23-25H,21-22H2
InChI key
OXLITIGRBOEDEZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Farbstandard für den Assay auf allergieauslösende Farbstoffe in Textilien.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12222-75-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)