Fortfahren mit
18010
4-Brom-phenol
purum, ≥98.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.01
EC Number:
203-394-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1680024
MDL number:
eCl@ss:
32150319
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
bp
235-236 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.), 61-65 °C
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI key
GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)