Fortfahren mit
1808
Methylenblaulösung 1,4 % (w/v) 95 % Ethanol | 7220-79-3
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
Synonym(e):
Methylenblau -Lösung, Ehrlichs Reagens III, Loeffler’s Methylenblau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.85
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641570
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Application
Wird für die Kern-Gegenfärbung in den verschiedenen Lymphozyten-Enzym-Kits benutzt, Verfahren Nr. 181.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
775155048403978
description
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
description
suitable for microscopy
description
suitable for microbiology
description
concentrate according to Ehrlich, concentrated, aqueous solution
concentration
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
concentration
-
concentration
0.5% in H2O (0.5 g/100 mL)
concentration
1.5% (1.5 g/ 100 mL)
form
solution
form
solution
form
-
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)