Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.090,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.91
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-959-5
Beilstein/REAXYS Number:
3902968
MDL number:
Assay:
≥99.8%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
2.48 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4800 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.8%
resistivity
1E9 μΩ-cm, 20°C
evapn. residue
≤40 ppm
bp
−34 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
SMILES string
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
InChI key
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Zylinder mit netto ~2 kg
DIN 477 nr.8
Analysis Note
entspricht DIN EN 937 tab.1 und tab.2 : Typ 1 "Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Chlor"
Disclaimer
Sales restrictions may apply
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description puriss., ≥99.8% | description ≥99.5% | description NIST® SRM® 975a |
| assay ≥99.8% | assay ≥99.5% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| bp −34 °C (lit.) | bp −34 °C (lit.) | bp - |
| mp −101 °C (lit.) | mp −101 °C (lit.) | mp 801 °C (lit.) |
| vapor pressure 4800 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 4800 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - |
| evapn. residue ≤40 ppm | evapn. residue - | evapn. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
2A - Gases
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?