Merck
23360
Chloranilsäure
puriss. p.a., for the determination of Ca, Sr, Zr, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
2,5-Dichlor-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadien-1,4-dion, 2,5-Dichlor-3,6-dihydroxy-p-benzochinon, NSC 6108, NSC 97383
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.98
EC Number:
201-780-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1875040
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (T)
quality
for the determination of Ca, Sr, Zr
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
InChI key
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
  • Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
  • Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
  • Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
  • Salt formation with organic bases
  • Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
Other Notes
Reagent for the paperchromatographic detection of metals
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)