Fortfahren mit
29992
DL-α-Tocopherolacetat
tested according to Ph. Eur.
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
α-Tocopherylis acetas, Vitamin E-acetat, all-rac-α-Tocopherylacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Sparen Sie 12% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code DISCO12 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H52O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.74
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-710-0
Beilstein/REAXYS Number:
97512
MDL number:
eCl@ss:
32160703
€ 72,90
Speichern 12 % mit Code DISCO12Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
96.5-102.0%
form
liquid
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
General description
α-Tocopherol is a form of vitamin E. Vitamin E can be obtained through dietary sources. RRR‐α‐tocopherol is a natural form of α-Tocopherol.
Application
DL-alpha-Tocopherol acetate was used as a vitamin E supplement for studying whether the addition of an antioxidant or vitamin E in the diet of rats with dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis can reduce detrimental impact of inflammatory bowel disease.
Biochem/physiol Actions
Tocopherols are lipid soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. α-Tocopherol is the form of tocopherol preferentially absorbed by Homosapiens. DL-α-Tocopherol acetate can inhibit oxidation of linoleate.
α-Tocopherol is also known as a radical-chain breaker due to its anti-oxidant property.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T337692359Y0000384
description
tested according to Ph. Eur.
description
≥96% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
96.5-102.0%
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
application(s)
cell analysis
research use (small molecule)
application(s)
-
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
form
liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-α-Tocopherolacetat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)