Fortfahren mit
32014
Endrin
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8Cl6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.91
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-775-7
MDL number:
€ 43,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3C4CC(C5OC45)C3C1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)11(16)5-3-1-2(6-7(3)19-6)4(5)10(8,15)12(11,17)18/h2-7H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-,7+,10+,11+/m1/s1
InChI key
DFBKLUNHFCTMDC-SPJPLABQSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
442578PHL834771012780
Endrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32014
Endrin
Androsin phyproof® Reference Substance
PHL83477
Androsin
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)