Fortfahren mit
32276
Aminocyclopyrachlor
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
6-Amino-5-chlor-2-cyclopropyl-4-pyrimidincarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.62
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
Beilstein/REAXYS Number:
11329725
MDL number:
eCl@ss:
32129103
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
NC1=C(Cl)C(C(O)=O)=NC(C2CC2)=N1
InChI
1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12)
InChI key
KWAIHLIXESXTJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)