Fortfahren mit
32673
Ketoprofen-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(3-Benzoylphenyl)-propionsäure-(methyl-d3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16D3H11O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
€ 214,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1D3
InChI key
DKYWVDODHFEZIM-FIBGUPNXSA-N
Application
Ketoprofen-d3 has been used as a surrogate analytical standard for the determination of ketoprofen in sewage sludge samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction with on-line solid-phase extract purification and pre-concentration, followed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
It may be used as an analytical standard for the determination of ketoprofen in compost from sewage sludge by ultrasound-assisted extraction (UAE) and salt-assisted liquid–liquid extraction (SALLE), followed by ultrahigh performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to MS/MS.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)