Fortfahren mit
33448
Nechinat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Methyl-7-(benzyloxy)-6-butyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarboxylat, Methylbenzoquat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.42
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
237-796-6
MDL number:
eCl@ss:
25140904
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCc1cc2C(=O)C(=CNc2cc1OCc3ccccc3)C(=O)OC
InChI
1S/C22H23NO4/c1-3-4-10-16-11-17-19(23-13-18(21(17)24)22(25)26-2)12-20(16)27-14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,11-13H,3-4,10,14H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI key
NNOPDLNHPOLRRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)