Fortfahren mit
33482
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en
puriss., ≥99.0% (GC)
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimidol[1,2-a]azepin, DBU
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,50
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 732,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16N2
Molekulargewicht:
152.24
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-713-7
Beilstein/REAXYS Number:
508906
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 79,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
7.1 hPa ( 37.7 °C)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.523
pH
(12,8 at 10 g/l at 20 °C)
bp
115 °C/11 mmHg (lit.)
mp
-70  °C
density
1.019 g/mL at 20 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
InChI key
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en kann folgendermaßen verwendet werden:
  • Zur Vermittlung der Aza-Michael-Addition von Stickstoff-Nukleophilen zu α,β-ungesättigten Carbonylverbindungen.
  • Als nukleophiler Katalysator für die Veresterung von Carbonsäure mit Dimethylcarbonat.
  • Als zweizähniger Ligand in der von Kupfer(I)-bromid vermittelten Atomtransfer-Radikalpolymerisation von Methylmethacrylat.
  • Als effizienter Katalysator für die Umesterung von Dimethylcarbonat mit Glycerin.
Amidine base used for dehydrohalogenation reactions to olefinscitation; Further important applications are e.g.: esterification of carboxylic acids with alkyl halidescitationcitation; Alkylation and acylation of active methylene compoundscitation
Other Notes
Amidine base used for dehydrohalogenation reactions to olefins; Further important applications are e.g.: esterification of carboxylic acids with alkyl halides; Alkylation and acylation of active methylene compounds.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
595128
description
puriss., ≥99.0% (GC)
description
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
grade
puriss.
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
pH
(12,8 at 10 g/l at 20 °C)
pH
-
density
1.019 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
240.8 °F
Flammpunkt (°C)
116 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hello, Does 33482-50ML-F package have Sure/Seal package?? Thank you
    1 answer
    1. This product is not packaged with Sure/Seal closures. The product is packaged in a red polypropylene cap with a PTFE liner. Currently, this material is not available in Sure/Seal packaging.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. about SKU : 33482-1L-F : What material is used to package this product? Glass, plastic, or other. Please also indicate the dimensions of the packaging.?
    1 answer
    1. This product is packaged in an amber glass bottle and a polypropylene cap with a PTFE liner.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf