Fortfahren mit
33743
Chlozolinat -Lösung
100 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-5-oxazolidincarbonsäure-ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11Cl2NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
203-806-2
MDL number:
eCl@ss:
32120505
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in cyclohexane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H11Cl2NO5/c1-3-20-11(18)13(2)10(17)16(12(19)21-13)9-5-7(14)4-8(15)6-9/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
IGUYEXXAGBDLLX-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlozolinate is a systemic fungicide, used for the control of downy mildew, brown rot, and fruit rot in agricultural commodities.
Application
Chlozolinate may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in food commodities using gas and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zielorgane
Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)