Fortfahren mit
33971
1,2-Dibrom-benzol
purum, ≥97.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.90
EC Number:
209-507-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
970241
MDL number:
vapor density
8.2 (vs air)
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
color
brown-yellow
refractive index
n20/D 1.611
bp
224 °C (lit.)
mp
4-6 °C (lit.)
density
1.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)