Fortfahren mit
37530
2,4-Dihydroxybenzoesäure
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
β-Resorcylaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
EC Number:
201-946-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1946213
MDL number:
eCl@ss:
32160703
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
mp
208-211 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dihydroxybenzoesäure
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)