Fortfahren mit
37896
Carbofuran-3-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1383873
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤2% water (Karl Fischer)
mp
140-148 °C
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
InChI key
RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbofuran-3-hydroxy is one of the metabolites of the insecticide, carbofuran.
Application
Carbofuran-3-hydroxy may be used as a reference standard for the determination of carbofuran-3-hydroxyn in rape plants by reverse phase high pressure liquid chromatography.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbofuran-3-hydroxy
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)