Fortfahren mit
41206
Neosaxitoxin-15N7 -Lösung
10 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
neo-Saxitoxin-15N7 -Lösung, NeoSTX-15N7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 382,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H1715N7O5
Molekulargewicht:
322.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
€ 382,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
10 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]3([15NH]C([15NH]2)=[15NH])[15N](CCC3(O)O)C([15N](O)[C@H]1COC([15NH2])=O)=[15NH]
InChI key
PPEKGEBBBBNZKS-FXWZNOLFSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from a NMI.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of Neosaxitoxin
Analysis Note
10 μg/g in 3 mmol/l HCl in water
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
48975148956572942
description
10 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N
description
10 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration), analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
format
single component solution
format
-
format
-
format
single component solution
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)