Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.414 (lit.), n20/D 1.415
bp
136 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 20 °C, 0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hexanol
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
626-93-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?