Fortfahren mit
45474
Ethidimuron
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N4O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.33
EC Number:
250-010-6
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
551847
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCS(=O)(=O)c1nnc(s1)N(C)C(=O)NC
InChI
1S/C7H12N4O3S2/c1-4-16(13,14)7-10-9-6(15-7)11(3)5(12)8-2/h4H2,1-3H3,(H,8,12)
InChI key
KCOCSOWTADCKOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)