Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.15 (vs air)
vapor pressure
3.4 mmHg ( 37.7 °C)
autoignition temp.
878 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)c1C
InChI
1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3
InChI key
FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description - | description analytical standard | description analytical standard |
| technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) cosmetics |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3-Trimethylbenzol
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
526-73-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?