Merck
48975
Gliotoxin aus Gliocladium fimbriatum
≥98.0% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.39
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
50675
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)[C@]23CC4=CC=C[C@H](O)[C@H]4N2C(=O)[C@@]1(CO)SS3
InChI
1S/C13H14N2O4S2/c1-14-10(18)12-5-7-3-2-4-8(17)9(7)15(12)11(19)13(14,6-16)21-20-12/h2-4,8-9,16-17H,5-6H2,1H3/t8-,9-,12+,13+/m0/s1
InChI key
FIVPIPIDMRVLAY-RBJBARPLSA-N
General description
Chemical structure: epipolythiodioxopiperazine
Application
Nicht-kompetitiver Hemmer der chymotrypsin-ähnlichen Aktivität des 20S Proteasoms in vitro.
Other Notes
Antiphagocytic and immunomodulating agent which acts by blocking membrane thiol groups
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)