Fortfahren mit
54860
4-Hydroxybenzylalkohol
purum, ≥98.5% (HPLC)
Synonym(e):
NSC 227926
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
EC Number:
210-768-0
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1858967
MDL number:
grade
purum
assay
≥98.5% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
114-122 °C
SMILES string
OCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxybenzylalkohol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)