Fortfahren mit
68320
3-Methylpentan
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,10
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2)2CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-481-4
Beilstein/REAXYS Number:
1730734
MDL number:
eCl@ss:
25140904
€ 77,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.97 (vs air)
vapor pressure
135 mmHg ( 17 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
532 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.376
bp
64 °C (lit.)
density
0.664 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCC(C)CC
InChI
1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M66005
description
analytical standard
description
≥99%
grade
analytical standard
grade
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
vapor pressure
135 mmHg ( 17 °C)
vapor pressure
135 mmHg ( 17 °C)
vapor density
2.97 (vs air)
vapor density
2.97 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylpentan
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)