Fortfahren mit
68909
Sennosid A
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 533,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H38O20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
862.74
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-339-9
Beilstein/REAXYS Number:
5723746
MDL number:
eCl@ss:
32160703
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@@H]4c5cccc(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(cc(O)c8C(=O)c23)C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25-,26-,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42?/m1/s1
InChI key
IPQVTOJGNYVQEO-GTCVFCFLSA-N
General description
Sennoside A is a hydroxy anthracene glycoside generally present in the polyherbal formulations that contain Cassia angustifolia leaves, which is used in the treatment of constipation.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1612018PHL8927616383
Sennosid A United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612018
Sennosid A
Sennosid A phyproof® Reference Substance
PHL89276
Sennosid A
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
food and beverages
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sennosid A
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)