Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-750-6
Beilstein/REAXYS Number:
990249
MDL number:
eCl@ss:
32150313
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
vapor density
7.6 (vs air)
assay
≥98.0% (GC), 98.0-102.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
bp
196 °C/11 mmHg (lit.)
mp
68-69 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
InChI key
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?