Fortfahren mit
73093BC
GDS Aluminum Cooling Block, 72 Well
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 580,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41103037
eCl@ss:
32160607
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems
€ 580,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Assurance GDS®
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
storage temp.
room temp
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73083BC79197BC79184BC
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl, For use with GDS
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73083
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)