Fortfahren mit
79197BC
GDS Amp Tube Cap Rack, 72 well
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 318,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41104017
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems
€ 318,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
storage temp.
room temp
Legal Information
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79184BC79134BC73093BC
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)