Fortfahren mit
79378
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
solution, pH 7.1-7.3, BioUltra
Synonym(e):
PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, BioUltra, solution
product line
BioUltra
Quality Segment
form
solution
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.1-7.3
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
General description
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung ist ein nichttoxischer biologischer Puffer, der im Allgemeinen Natriumphosphat, Natriumchlorid und Kaliumphosphat enthält. Sie verhindert die osmotisch vermittelte Ruptur oder Dehydrierung von Zellen. PBS wird häufig zum Waschen von Zellen, für die Immunhistochemie und verschiedene andere zelluläre Techniken verwendet.
Application
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) wird zur Probenvorbereitung für die Quantifizierung der Wundflüssigkeitsproteine von Druckgeschwüren bei Patienten mit Rückenmarksverletzungen (SCI) verwendet. Sie wird außerdem in verschiedenen biologischen Forschungen zur Zellspülung eingesetzt.
Physical form
150 mM Natriumphosphat; 150 mM NaCl; pH 7,2 ± 0,1 (25 °C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4417P4474P2272
description
BioUltra, solution
description
tablet
description
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
pH 7.2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
tablet
form
liquid
form
liquid
pH
7.1-7.3
pH
7.4, 7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
pH
7.4
pH
7.2
cation traces
Ba: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
Endotoxin, tested
impurities
Endotoxin, tested
Still not finding the right product?
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is 79378-100ML PBS sterile?
    1 answer
    1. This product is sterile-filtered using a 0.2 um filter; however, sterility testing is not performed.
      Helpful?
  2. What is the stability of this product (Phosphate buffered saline BioUltra, pH 7.1-7.3 solution, 100 mL)- product number: 79378) once opened?
    1 answer
    1. The stability of this product once opened depends on the storage condition. To ensure optimal stability, it is recommended to store the solution in a cool, dark place and to tightly seal the container after each use.
      Helpful?
  3. Can I please confirm that this product (Phosphate buffered saline BioUltra, solution, premium grade 1L - product number: 79378) is 1X?
    1 answer
    1. Product No. 79278 is a 1x phosphate buffered saline solution with a concentration of 150 mM sodium phosphate and 150 mM NaCl at a pH of 7.2±0.1 (25°C).