Fortfahren mit
80489
β-Lactamase-Teststäbchen Kit
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171621
Suitability:
Moraxella spp., Enterococcus spp., Haemophilus spp. (species), Neisseria spp., Staphylococcus spp.
Application(s):
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
Technique(s):
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Storage temp.:
2-8°C
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Moraxella spp., Enterococcus spp., Haemophilus spp. (species), Neisseria spp., Staphylococcus spp.
General description
β-Lactamase-Teststäbchen sind für die Schnell-Detektion von β-Lactamaseaktivität von Mikroorganismen. Der Test basiert auf der Hydrolyse des β-Lactamringes von Benzylpenicillin, welches in Penicilloinsäure abgebaut wird. Dieser Prozess verursacht einen tieferen pH und der Indikator ändert darum die Farbe. Der säurebasierende Test für β-Lactamaseaktivität ist nur für die Detektion von Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae und Staphylokokken, nicht anwendbar für andere Mikroorganismen (Branhamella catarrhalis, Enteroccocus faecalis, Neisseria meningitis, Enterokokkenspezien und andere). Das Resultat der Reaktion ist nach 2-10 Min. sichtbar.
Other Notes
Das Kit enthält:
Kunststoff-Streifen mit einer aktiven Zone gesättigt mit Benzylpenicillin und Säure-Base-Indikator (Fluka® 56348) 100 Stück
Befeuchtungslösung (Fluka 23134) 70 mL
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)