Fortfahren mit
87783
Redoxstandard
650 mV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
description
redox potential: 650 mV ±5 mV, 25°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
This Redox standard has a potential of 650 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Application
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Features and Benefits
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
801384066178855
description
650 mV
description
600 mV
description
200 mV
description
465 mV
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
redox potential: 650 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 600 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 200 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 465 mV ±5 mV, 25°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Redoxstandard
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)