Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SOCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.97
EC Number:
231-748-8
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1209273
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
97 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0%
form
liquid
color
APHA: ≤50
refractive index
n
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
density
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thionylchlorid
WGK
WGK 1
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?