Fortfahren mit
89983
Benzylisothiocyanat
analytical standard
Synonym(e):
Benzylsenföl, Isothiocyanotaomethylbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-753-9
Beilstein/REAXYS Number:
386135
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.601 (lit.), n20/D 1.602-1.605
bp
242-243 °C (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
S=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChI key
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzylisothiocyanat
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
222.8 °F
Flammpunkt (°C)
106 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)