Fortfahren mit
91095
Trichloracetylisocyanat
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2,2,2-Trichloroacetyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl isocyanate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,90
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 331,00
€ 248,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCONCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-165-7
Beilstein/REAXYS Number:
971201
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 83,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.480
bp
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, chloro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
InChI
1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
InChI key
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloracetylisocyanat (TAI) ist ein vielseitiger Baustein bei der organischen Synthese. Es wird auch als In-situ-Derivatisierungsreagenz für die Charakterisierung von Phenolen, Alkoholen und Aminen verwendet.
Application
  • Ein-Topf-Synthese von 2-Acylaminobenzimidazolen: Hierbei handelt es sich um eine Studie zur Synthese von 2-Acylaminobenzimidazolen über eine Reaktion zwischen Trichloroacetylisocyanat und 1,2-Phenylendiamin-Derivaten (Shajari et al., 2018).
  • Carbamothioat-Verbindungen: Diese Forschungsarbeit untersucht die Synthese von S-Aryl(Trichloroacetyl)-Carbamothioat aus einer Reaktion von 2-Naphthalinthiol oder Thiophenolderivaten und Trichloracetylisocyanat (Shajari et al., 2021).
  • Chiral-calyx[4]arene: Diasteroselektive Synthese von inhärent chiralen Calyx[4]arenen durch Reaktion von Trichloracetylisocyanat mit 1,3-Dihydroxy-Calixaren (Boyko et al., 2016).
Other Notes
Derivatisierungsreagens für die strukturelle Zuordnung von Hydroxylverbindungen mittels NMR; Benutzt für die negative chemische Ionisations Massenspektrometrie
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217328250821361771
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
96%
description
99%
description
contains ≤200 ppm BHT as inhibitor, 95%
assay
≥97.0% (GC)
assay
96%
assay
99%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
bp
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
bp
58-59 °C/10 mmHg (lit.)
bp
268-271 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.480
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloracetylisocyanat
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)