Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 138,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.470-1.486, n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
InChI key
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥89%, FCC, FG | description ≥95.0% (GC) | description 85% |
| grade analytical standard | grade Fragrance grade, Halal, FG, Kosher | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| assay ≥90% (GC) | assay ≥89% | assay ≥95.0% (GC) | assay 85% |
| impurities ≤0.3% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| bp 173-175 °C (lit.) | bp 173-175 °C (lit.) | bp 173-175 °C (lit.) | bp 173-175 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Terpinen
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
99-86-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?