Fortfahren mit
97009
Bisphenol FL
analytical standard
Synonym(e):
4,4′-(9-Fluorenyliden)diphenol, 9,9-Bis-(4-hydroxyphenyl)-fluoren, BPFL, BisP-FL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.41
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
406-950-6
Beilstein/REAXYS Number:
2060986
MDL number:
eCl@ss:
32129103
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
224-226 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
InChI key
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Bisphenol FL (BPFL) is a fluorinated derivative of bisphenol (BP), a wide group of chemicals with similar structures, recognized as environmental pollutants. Bisphenol A (BPA), and its structural analogs are widely used as plasticizers and monomers for synthetic materials, industrial and consumer products including fluorine rubber, food container linings, canned food, thermal receipts, etc.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Bisphenol FL may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in:
  • Human breast milk using gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
  • Wastewaters and surface water using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3236-71-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)