Fortfahren mit
A0718
Aluminiumchlorid Hexahydrat
meets EP, BP, USP testing specifications
Synonym(e):
AlCl3.6H2O, Aluminium trichloride hexahydrate, Aluminium(III) chloride hexahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 595,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
AlCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.43
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-208-1
MDL number:
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
meets BP testing specifications, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
quality
meets EP, BP, USP testing specifications
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Enhanced Chromium (VI) Removal by Micron-Scale Zero-Valent Iron Pretreated with Aluminum Chloride under Aerobic Conditions.: Diese Forschungsarbeit legt den Fokus auf den Einsatz von Aluminiumchlorid-Hexahydrat bei der Vorbehandlung nullwertigen Eisens im Mikrometerbereich zur Entfernung von Chrom (VI) unter aeroben Bedingungen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Aluminiumchlorid-Hexahydrat die Entfernungseffizienz signifikant verbessert und somit eine potenzielle Lösung für Umweltsanierungsmaßnahmen darstellt (Long et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
237078945668
description
meets EP, BP, USP testing specifications
description
ReagentPlus®, 99%
description
≥99.9% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
vapor pressure
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
pharmaceutical
agency
meets BP testing specifications, meets USP testing specifications, meets EP testing specifications
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminiumchlorid Hexahydrat
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Lungs
supp_hazards
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. how to assay this product
    1 answer
    1. This material is a research grade product tested according to the EP, BP, and USP. These methods can be found in each of the current monographs. Due to copyright laws the exact methods can not be shared, these monographs would have to be obtained from each agency. Here is link to one example:
      http://www.uspbpep.com/ep60/aluminium%20chloride%20hexahydrate%200971e.pdf
      Please view the sample Certificate of Analysis for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A0718-BULKBCCJ3428.pdf