Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
neat
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BCR®, certified reference material | description BCR®, certified reference material | description BCR®, certified reference material | description BCR®, certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) clinical testing |
| format neat | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?