Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
agency
(National Research Council of Canada (NRC))
manufacturer/tradename
National Research Council of Canada (NRC)
application(s)
food and beverages
format
matrix material
General description
Features and Benefits
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material | description certified reference material | description certified reference material | description certified reference material |
| application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) cosmetics |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| agency (National Research Council of Canada (NRC)) | agency traceable to (National Research Council of Canada (NRC)) | agency (National Research Council of Canada (NRC)) | agency - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) | manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) | manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) | manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nearshore Seawater Certified Reference Material for Trace Metals and Other Constituents
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7697-37-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?