Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

CL32

CCS-Viskositätsstandard

ASTM D 5293 and SAE Specification J320

Synonym(e):

′Cold-Cranking Simulator Viscosity′-Standard

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Über diesen Artikel

NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107


grade

certified reference material

shelf life

limited shelf life, expiry date on the label

manufacturer/tradename

Paragon Scientific Ltd

application(s)

cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care

format

mixture

General description

Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon CCS Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under CCS-Viskositätsstandard


pictograms

Health hazard

signalword

Danger

hcodes

Hazard Classifications

Asp. Tox. 1

Lagerklasse

10 - Combustible liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

426.2 - 494.6 °F

flash_point_c

219 - 257 °C



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters