Merck
CRM963
PCB-Kongenere – Schluffiger Lehm
pkg of 30 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PCB-Kongenere – Schluffiger Lehm, pkg of 30 g
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 30 g
manufacturer/tradename
RTC CRM963-030
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
Other Notes
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c