Fortfahren mit
D7439
Dihydroartemisinin
analytical standard, mixture of α and β isomers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O5
Molekulargewicht:
284.35
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
€ 281,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1C(O)O[C@@]2([H])[C@@]3(OO4)[C@](CC[C@]4(C)O2)([H])[C@H](C)CC[C@]31[H]
InChI
1S/C15H24O5/c1-8-4-5-10-9(2)12(16)18-13-15(10)11(8)6-14(3,7-17-13)19-20-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13+,14+,15+/m1/s1
InChI key
DJGUTYJDEZGRGH-NJEKVMANSA-N
General description
Antimalaria-, Antipsoriasis-Wirkstoff; entzündungshemmend
Dihydroartemisinin is the major metabolite of the antimalarial agent, artemether. It is highly efficient against both drug-sensitive and drug-resistant strains of Plasmodium falciparum.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Preparation Note
artemisia Pflanzenextrakt
Disclaimer
Vor Licht schützen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR342312005201042780
Artemether United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042780
Artemether
description
analytical standard, mixture of α and β isomers
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Lagerklasse
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Org. Perox. D
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)